PIG® Poly Drip Decks
Lieferant: NEW PIG
PAK527 PAK565 PAK566
121-0185EA 193 CHF
121-0185 121-0186 121-0187
PIG® Poly Drip Decks
Fasslager
Diese Poly-Tropfdecks fangen Tropfen aus Behältern und Fässern auf, bevor sie Rutsch- und Sturzgefahren verursachen. Diese Decks verhindern, dass sich durch undichte Fässer und Behälter Pfützen und glatte Stellen auf dem Boden bilden können.
  • Flaches Design nur 15 cm hoch, leicht zu be- und entladen; Pumpen und Trichter sind leicht erreichbar
  • Die eingeformte Wanne fängt Lecks, Tropfen und Verschüttungen auf. So halten Sie Ihre Lagerbereiche sauber und sicher
  • Konstruktion aus Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) widersteht gegen UV-Strahlen, Rost,