Qualitix® Pipettenspitzen
Lieferant: SOCOREX ISBA
302.0010GR 312.05B 307.1000B 307.0200B 308.0350R 312.05R 327.0200B 308.0350B 312.02 312.10 3020.0010B 3190.1000R 3020.0010PR 3020.0010PRS 3020.0010R 3070.0200B 3070.0200PR 3070.0200PRS 3070.0200R 3070.0200RS 3070.0200T 3070.1000B 3070.1000PR 3070.1000PRS 3070.1000R 3070.1000RS 3070.1000T 3080.0200GR 3090.0010B 3090.0010PR 3090.0010PRS 3090.0010R 3090.0010T 3090.1000B 3090.1000R 3290.0200B 3290.0200R 3290.0200RS
SOCO302.0010GREA 193 CHF
SOCO302.0010GR 613-0575 SOCO307.1000B SOCO307.0200B SOCO308.0350R 613-0573 SOCO327.0200B SOCO308.0350B SOCO312.02 613-5824 SOCO3020.0010B SOCO3190.1000R SOCO3020.0010PR SOCO3020.0010PRS SOCO3020.0010R SOCO3070.0200B SOCO3070.0200PR SOCO3070.0200PRS SOCO3070.0200R SOCO3070.0200RS SOCO3070.0200T SOCO3070.1000B SOCO3070.1000PR SOCO3070.1000PRS SOCO3070.1000R SOCO3070.1000RS SOCO3070.1000T SOCO3080.0200GR SOCO3090.0010B SOCO3090.0010PR SOCO3090.0010PRS SOCO3090.0010R SOCO3090.0010T SOCO3090.1000B SOCO3090.1000R SOCO3290.0200B SOCO3290.0200R SOCO3290.0200RS
Qualitix® Pipettenspitzen
Pipettenspitzen
Diese Spitzen bestehen aus 100% reinem, medizinischem PP und passen nicht nur auf Socorex®, sondern auf alle gängigen Mikropipettenmarken.
  • Hervorragende Qualität, autoklavierbar
  • Konsistenz von Charge zu Charge
  • Zertifiziert frei von Nuklease, Endotoxin und ATP
  • Reduzierte Verpackungsgröße, weniger Platzbedarf auf der Werkbank
  • Umfassende Kompatibilität mit anderen Mikropipettenmarken
Abgeschrägte Spitzen: Die spezielle Form verhindert, dass Flüssigkeitstropfen am Spitzenende kleben bleiben.
Feine Spitzen: Haben ein dünnes, weiches Ende, das eine gleichmäßige Flüssigkeitsabgabe ermöglicht.
Spitzen mit geringer Bindung werden aus einem silikonfreien Harz hergestellt, das die Oberflächenhaftung verringert. Sie bieten maximale Flüssigkeitsrückgewinnung. Bestens geeignet für proteomische Forschung und den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten aller Art. Proteasefrei zertifiziert.
Verpackung: Das Tipfill-System ist für einfaches Beladen von Gestellen vorgesehen. Spitzenschalen werden ohne Kontaminationsrisiko sofort in ein Gestell übertragen. Die intelligente wiederverschließbare Box des Tipfill-Systems reduziert Lagerraum, Abfallvolumen und Versandkosten.