2-Hydroxy-6-methylnicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
AS24877G100
AS24877G25
ACTIAS24877G100EA
354
CHF
ACTIAS24877G100
ACTIAS24877G25
2-Hydroxy-6-methylnicotinsäure
2-Hydroxy-6-methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006272 CAS-Nummer: 38116-61-9 EINECS: 253-784-3 |