Methyl-4-(brommethyl)benzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
AS21749G100 AS21749G25
ACTIAS21749G100EA 0 CHF
ACTIAS21749G100 ACTIAS21749G25
Methyl-4-(brommethyl)benzoat
Methyl-4-(brommethyl)benzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
MDL Number: MFCD00032453
CAS-Nummer: 2417-72-3