2,3-Dimethylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21469G100
AS21469G25
ACTIAS21469G100EA
0
CHF
ACTIAS21469G100
ACTIAS21469G25
2,3-Dimethylbenzaldehyd
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O MW: 134.18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00798004 CAS-Nummer: 5779-93-1 |