3-Nitro-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32309G1
AS32309G5
ACTIAS32309G1EA
0
CHF
ACTIAS32309G1
ACTIAS32309G5
3-Nitro-5-(trifluormethyl)benzonitril
3-Nitro-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₃N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD03412207 CAS-Nummer: 20566-80-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |