4-Brom-3-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
AS25246G100 AS25246G25 AS25246G5
ACTIAS25246G100EA 375 CHF
ACTIAS25246G100 ACTIAS25246G25 ACTIAS25246G5
4-Brom-3-(trifluormethyl)phenol
4-Brom-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01 g/mol
MDL Number: MFCD03095342
CAS-Nummer: 320-49-0