5-Amino-2,4-dichlorpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31838G1 AS31838G5
ACTIAS31838G1EA 0 CHF
ACTIAS31838G1 ACTIAS31838G5
5-Amino-2,4-dichlorpyrimidin
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MDL Number: MFCD05662684
CAS-Nummer: 5177-27-5