3-Nitro-5-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
AS20291G25 AS20291G5
ACTIAS20291G25EA 270 CHF
ACTIAS20291G25 ACTIAS20291G5
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anisol
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.13 g/mol
MDL Number: MFCD00010446
CAS-Nummer: 328-79-0