4-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31329G1
AS31329G5
ACTIAS31329G1EA
0
CHF
ACTIAS31329G1
ACTIAS31329G5
4-Hydroxynicotinsäure
4-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ MW: 139,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040286 CAS-Nummer: 609-70-1 EINECS: 210-197-7 |