3-Chlor-1,2-benzisoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1034G1
AS1034G5
ACTIAS1034G1EA
0
CHF
ACTIAS1034G1
ACTIAS1034G5
3-Chlor-1,2-benzisoxazol
3-Chloro-1,2-benzisoxazole
Formel:
C₇H₄ClNO MW: 153,5658 g/mol |
MDL Number:
MFCD03407314 CAS-Nummer: 16263-52-8 |