2-Fluor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Fluoro-4-methylpyridine-5-boronic acid
AS50721G1
AS50721G5
ACTIAS50721G1EA
0
CHF
ACTIAS50721G1
ACTIAS50721G5
2-Fluor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
2-Fluor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₆H₇BFNO₂ MW: 154,9400 g/mol |
MDL Number:
MFCD08741406 CAS-Nummer: 1072944-18-3 |