4-Chlor-2-fluor-6-iodanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33230G1 AS33230G10 AS33230G5
ACTIAS33230G1EA 0 CHF
ACTIAS33230G1 ACTIAS33230G10 ACTIAS33230G5
4-Chlor-2-fluor-6-iodanilin
4-Chlor-2-fluor-6-iodanilin
Formel: C₆H₄ClFIN
MW: 271.46 g/mol
MDL Number: MFCD01318122
CAS-Nummer: 216393-67-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III