Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20102G100EA
0
CHF
ACTIAS20102G100
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Formel:
C₁₉H₁₅NO₅ MW: 337,3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010733 CAS-Nummer: 82911-69-1 EINECS: 433-520-5 |