1-Phenylcyclobutancarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20006G1 AS20006G5
ACTIAS20006G1EA 108 CHF
ACTIAS20006G1 ACTIAS20006G5
1-Phenylcyclobutancarbonsäure
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 176,22 g/mol
MDL Number: MFCD00019262
CAS-Nummer: 37828-19-6