2-Aminopyrimidin-5-carbosäurenitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30195G1
AS30195G5
ACTIAS30195G1EA
0
CHF
ACTIAS30195G1
ACTIAS30195G5
2-Aminopyrimidin-5-carbosäurenitril
2-Aminopyrimidin-5-carbosäurenitril
Formel:
C₅H₄N₄ |
MDL Number:
MFCD00232791 CAS-Nummer: 1753-48-6 |