4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34960G1
AS34960G5
ACTIAS34960G1EA
0
CHF
ACTIAS34960G1
ACTIAS34960G5
4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril
4-Amino-2-brom-5-pyrimidincarbonitril
Formel:
C₅H₃BrN₄ MW: 199,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00173661 CAS-Nummer: 94741-70-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |