4-Fluor-D-phenylalanin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23100G25 AS23100G5
ACTIAS23100G25EA 0 CHF
ACTIAS23100G25 ACTIAS23100G5
4-Fluor-D-phenylalanin
4-Fluor-D-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MDL Number: MFCD00063063
CAS-Nummer: 18125-46-7