2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
AS24116G25 AS24116G5
ACTIAS24116G25EA 100 CHF
ACTIAS24116G25 ACTIAS24116G5
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
MDL Number: MFCD01631684
CAS-Nummer: 89976-12-5