2-Methyltryptamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-(2-Aminoethyl)-2-methylindole
AS31025G1
AS31025G5
ACTIAS31025G1EA
0
CHF
ACTIAS31025G1
ACTIAS31025G5
2-Methyltryptamin
2-Methyltryptamin
Formel:
C₁₁H₁₄N₂ |
MDL Number:
MFCD00130185 CAS-Nummer: 2731-06-8 EINECS: 220-347-3 |