5-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
AS24690G100
AS24690G25
ACTIAS24690G100EA
0
CHF
ACTIAS24690G100
ACTIAS24690G25
5-Amino-2-methylbenzotrifluorid
5-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₈F₃N MW: 175,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631582 CAS-Nummer: 65934-74-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |