2-Amino-3-methylbenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)aniline
AS32498G1
AS32498G5
ACTIAS32498G1EA
0
CHF
ACTIAS32498G1
ACTIAS32498G5
2-Amino-3-methylbenzotrifluorid
2-Amino-3-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₈F₃N MW: 175,1500 g/mol |
MDL Number:
MFCD03701069 CAS-Nummer: 88301-98-8 |