4-Amino-3-methylbenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
AS35801G1 AS35801G5
ACTIAS35801G1EA 0 CHF
ACTIAS35801G1 ACTIAS35801G5
4-Amino-3-methylbenzotrifluorid
4-Amino-3-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃N
MDL Number: MFCD03701068
CAS-Nummer: 67169-22-6