D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: H-D-Tle-OH
AS21846G1 AS21846G5
ACTIAS21846G1EA 18 CHF
ACTIAS21846G1 ACTIAS21846G5
D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH)
D-tert-Leucin (H-D-Tle-OH)
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,2 g/mol
MDL Number: MFCD00004265
CAS-Nummer: 26782-71-8