tert-Butyl-3-aminobenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert-Butyl 3-aminobenzoate
AS21115G25 AS21115G5
ACTIAS21115G25EA 362 CHF
ACTIAS21115G25 ACTIAS21115G5
tert-Butyl-3-aminobenzoat
tert-Butyl-3-aminobenzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
MDL Number: MFCD00729048
CAS-Nummer: 92146-82-2