2,6-Dichlornicotinonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
AS22396G1
AS22396G5
ACTIAS22396G1EA
0
CHF
ACTIAS22396G1
ACTIAS22396G5
2,6-Dichlornicotinonitril
2,6-Dichlornicotinonitril
Formel:
C₆H₂Cl₂N₂ MW: 173,00 g/mol |
MDL Number:
MFCD03411341 CAS-Nummer: 40381-90-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |