Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate, 8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid Ammonium salt, Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulphonate, 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid ammonium salt, ANS-NH4
J65538.06 J65538.14 J65538.22
J65538.06EA 127 CHF
J65538.06 J65538.14 J65538.22
Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat ≥98%
Ammonium-8-anilinonaphthalin-1-sulfonat
Formel: C₁₆H₁₆N₂O₃S
MW: 316.37 g/mol
Melting Pt: 242…244 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012560
CAS-Nummer: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6