Methyl-6-brom-2-naphthoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
AS22661G100
AS22661G25
ACTIAS22661G100EA
0
CHF
ACTIAS22661G100
ACTIAS22661G25
Methyl-6-brom-2-naphthoat
Methyl-6-brom-2-naphthoat
Formel:
C₁₂H₉BrO₂ MW: 265.11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00100408 CAS-Nummer: 33626-98-1 |