4-Chlor-8-fluorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35896G1
AS35896G5
ACTIAS35896G1EA
0
CHF
ACTIAS35896G1
ACTIAS35896G5
4-Chlor-8-fluorchinolin
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅ClFN MW: 181.60 g/mol |
MDL Number:
MFCD00278785 CAS-Nummer: 63010-72-0 |