(3-Methoxy-4-methylphenyl)acetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Methoxy-4-methylphenylacetonitrile
AS32446G1
AS32446G5
ACTIAS32446G1EA
0
CHF
ACTIAS32446G1
ACTIAS32446G5
(3-Methoxy-4-methylphenyl)acetonitril
(3-Methoxy-4-methylphenyl)acetonitril
Formel:
C₁₀H₁₁NO MW: 161,2004 g/mol |
MDL Number:
MFCD00060309 CAS-Nummer: 64829-31-8 |