Methyl-2-amino-5-brombenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
AS35912G1
AS35912G5
ACTIAS35912G1EA
0
CHF
ACTIAS35912G1
ACTIAS35912G5
Methyl-2-amino-5-brombenzoat
Methyl-2-amino-5-brombenzoat
Formel:
C₈H₈BrNO₂ |
MDL Number:
MFCD00144761 CAS-Nummer: 52727-57-8 |