4-Brom-3-fluorphenylessigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32519G1
AS32519G5
ACTIAS32519G1EA
37.48
CHF
ACTIAS32519G1
ACTIAS32519G5
4-Brom-3-fluorphenylessigsäure
4-Brom-3-fluorphenylessigsäure
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,0300 g/mol |
MDL Number:
MFCD12756200 CAS-Nummer: 942282-40-8 |