4-Brom-2-fluorphenylessigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
AS33568G1
AS33568G5
ACTIAS33568G1EA
0
CHF
ACTIAS33568G1
ACTIAS33568G5
4-Brom-2-fluorphenylessigsäure
4-Brom-2-fluorphenylessigsäure
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD09032952 CAS-Nummer: 114897-92-6 |