2-Brom-4-methylthiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50056G1
AS50056G5
ACTIAS50056G1EA
0
CHF
ACTIAS50056G1
ACTIAS50056G5
2-Brom-4-methylthiazol
2-Bromo-4-methylthiazole
Formel:
C₄H₄BrNS |
MDL Number:
MFCD06660130 CAS-Nummer: 7238-61-1 |