2-Brom-5-chlorthiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31938G1
AS31938G5
ACTIAS31938G1EA
0
CHF
ACTIAS31938G1
ACTIAS31938G5
2-Brom-5-chlorthiazol
2-Bromo-5-chlorothiazole
Formel:
C₃HBrClNS MW: 198,4687 g/mol |
MDL Number:
MFCD09909626 CAS-Nummer: 16629-15-5 |