2-Brom-5-formylthiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
AS50070G1
AS50070G5
ACTIAS50070G1EA
0
CHF
ACTIAS50070G1
ACTIAS50070G5
2-Brom-5-formylthiazol
2-Brom-5-formylthiazol
Formel:
C₄H₂BrNOS MW: 192.03 g/mol |
MDL Number:
MFCD03788567 CAS-Nummer: 464192-28-7 |