4-Brom-1,3-benzodioxol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
AS36643G1
AS36643G5
ACTIAS36643G1EA
0
CHF
ACTIAS36643G1
ACTIAS36643G5
4-Brom-1,3-benzodioxol
4-Brom-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₅BrO₂ MW: 201,0174 g/mol |
MDL Number:
MFCD02681890 CAS-Nummer: 6698-13-1 |