(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24588G100 AS24588G25 AS24588G5
ACTIAS24588G100EA 0 CHF
ACTIAS24588G100 ACTIAS24588G25 ACTIAS24588G5
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
MDL Number: MFCD00001912
CAS-Nummer: 13338-63-1
EINECS: 236-388-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III