4-Brom-2,6-dichlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36358G1
AS36358G5
ACTIAS36358G1EA
0
CHF
ACTIAS36358G1
ACTIAS36358G5
4-Brom-2,6-dichlorpyridin
4-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formel:
C₅H₂BrCl₂N |
MDL Number:
MFCD11848646 CAS-Nummer: 98027-80-6 |