2-Brom-5-methylbenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33762G1
AS33762G10
AS33762G5
ACTIAS33762G1EA
0
CHF
ACTIAS33762G1
ACTIAS33762G10
ACTIAS33762G5
2-Brom-5-methylbenzotrifluorid
2-Brom-5-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₆BrF₃ MW: 239,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631586 CAS-Nummer: 261952-20-9 |