1-Brom-2,5-bis(trifluormethyl)benzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
AS24894G100
AS24894G25
ACTIAS24894G100EA
106
CHF
ACTIAS24894G100
ACTIAS24894G25
1-Brom-2,5-bis(trifluormethyl)benzol
1-Brom-2,5-bis(trifluormethyl)benzol
Formel:
C₈H₃BrF₆ MW: 293,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094336 CAS-Nummer: 7617-93-8 |