4-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Fluoro-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
AS33412G1
AS33412G5
ACTIAS33412G1EA
0
CHF
ACTIAS33412G1
ACTIAS33412G5
4-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
4-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃F₄NO₂ |
CAS-Nummer:
182289-81-2 |