2-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32672G1
AS32672G5
ACTIAS32672G1EA
0
CHF
ACTIAS32672G1
ACTIAS32672G5
2-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
2-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃F₄NO₂ MW: 209.10 g/mol |
MDL Number:
MFCD08532487 CAS-Nummer: 61324-97-8 |