2-Brom-3,5-dichloranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33937G1
AS33937G5
ACTIAS33937G1EA
0
CHF
ACTIAS33937G1
ACTIAS33937G5
2-Brom-3,5-dichloranilin
2-Brom-3,5-dichloranilin
Formel:
C₆H₄BrCl₂N MW: 240,9100 g/mol |
MDL Number:
MFCD09999825 CAS-Nummer: 1211214-30-0 |