(2-Aminophenyl)acetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23224G25 AS23224G5
ACTIAS23224G25EA 0 CHF
ACTIAS23224G25 ACTIAS23224G5
(2-Aminophenyl)acetonitril
(2-Aminophenyl)acetonitril
Formel: C₈H₈N₂
MDL Number: MFCD00091082
CAS-Nummer: 2973-50-4
EINECS: 221-015-0