(±)-2-Amino-2-(4-bromphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21498G1 AS21498G5
ACTIAS21498G1EA 0 CHF
ACTIAS21498G1 ACTIAS21498G5
(±)-2-Amino-2-(4-bromphenyl)essigsäure
(±)-2-Amino-2-(4-bromphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₈BrNO₂
CAS-Nummer: 129592-99-0