(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybuttersäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid
AS23040G100 AS23040G25
ACTIAS23040G100EA 0 CHF
ACTIAS23040G100 ACTIAS23040G25
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybuttersäure
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybuttersäure
Formel: C₄H₉NO₃
MDL Number: MFCD00674110
CAS-Nummer: 40371-51-5