3-Fluor-2-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31271G1 AS31271G5
ACTIAS31271G1EA 0 CHF
ACTIAS31271G1 ACTIAS31271G5
3-Fluor-2-nitrophenol
3-Fluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
MW: 157.10 g/mol
MDL Number: MFCD07368753
CAS-Nummer: 385-01-3