2,6-Difluor-4-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30796G1
AS30796G5
ACTIAS30796G1EA
0
CHF
ACTIAS30796G1
ACTIAS30796G5
2,6-Difluor-4-nitrophenol
2,6-Difluor-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₃F₂NO₃ MW: 175.0900 g/mol |
MDL Number:
MFCD07366521 CAS-Nummer: 658-07-1 |