1,3-Benzodioxol-4-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
AS20846G1
AS20846G5
ACTIAS20846G1EA
98
CHF
ACTIAS20846G1
ACTIAS20846G5
1,3-Benzodioxol-4-carbonsäure
1,3-Benzodioxol-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₆O₄ MW: 166,1308 g/mol |
MDL Number:
MFCD01076411 CAS-Nummer: 5768-39-8 |